Learn More
Isopropylbenzène, SPEX CertiPrep™
Product Code. 11904934 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11904934 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11904934 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S2315
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Isopropylbenzène98-82-81000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau Isopropylbenzene
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 98-82-8, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C9H12
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC cumène
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Poids moléculaire (g/mol) 120.195
CID PubChem 7406
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34656
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • isopropylbenzene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, isopropylbenzene
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire