Learn More
Chlorure d’isopropylmagnésium, solution 2,0M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10267032 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10267032 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10726243 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10267032 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 212851000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1068-55-9 | C3H7ClMg | 102.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1068-55-9 , 109-99-9
Formule moléculaire C3H7ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 102.84
Numéro MDL MFCD00000466
Clé InChI GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme isopropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1-methylethyl, chloro 1-methylethyl magnesium, i-prmgcl, isopropylmagnesiumchloride, chloro isopropyl magnesium, isopropyl magnesium chloride, isopropylmagnesium chloride solution, iprmgcl, ipr-mgcl
CID PubChem 101955
SMILES CC(C)[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylmagnesium chloride
Couleur Marron à marron-jaune
Note relative au nom 2.0M Solution in THF
Point d’ébullition 62.4°C (899.8hPa)
Point de fusion 5.0°C
Formule linéaire (CH3)2CHMgCl
Concentration 1.80 to 2.20M
Densité 0.9700g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Nom IUPAC magnésium ; propane ; chlorure
Poids de la formule 102.85
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.97
Quantité 100 mL
Point d’éclair −27°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.