Learn More
Chlorure d’isopropylmagnésium – complexe LiCl, 1 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7033953
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 15459205
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51156.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 807329-97-1 | C3H7Cl2LiMg | 145.23 g/mol
Isopropylmagnesium chloride is used in the regioselective functionalization of trisubstituted pyridines, electrophilic amination for preparation of amines and functionalization of cyclopentene derivatives. It is involved in the preparation of 2,3-functionalized furans, benzofurans, and thiophenes. Further, it is used in benzylic Grignards via sulfur-magnesium exchange.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’isopropylmagnésium est utilisé dans la fonctionnalisation régiosélective des pyridines trisubstituées, l’amination électrophile pour la préparation des amines et la fonctionnalisation des dérivés du cyclopentène. Il participe à la préparation de furanes 2,3-fonctionnalisés, de benzofuranes et de thiophènes. De plus, il est utilisé dans les Grignards benzyliques par échange de soufre-magnésium.
Solubilité
Miscible avec des éthers et des amines.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 807329-97-1
Formule moléculaire C3H7Cl2LiMg
Poids moléculaire (g/mol) 145.23
Numéro MDL MFCD07784514
Clé InChI CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme turbo grignard, iprmgcl licl, i-prmgcl licl, i-prmgcl.licl, isopropylmagnesiumchloride licl, isopropylmagnesium chloride licl, isopropyl magnesium chloride licl, cwtureabailgik-uhfffaoysa-l, isopropylmagnesium lithium chloride, isopropyl magnesium chloride li-cl
Nom IUPAC lithium(1+) chloro(propan-2-yl)magnesium chloride
SMILES [Li+].[Cl-].CC(C)[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex
Densité 0.951
Point d’éclair −17°C (1.4°F)
Formule linéaire (CH3)2CHMgCl·LiCl
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ethers and amines.
Poids de la formule 145.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M dans MeTHF