Learn More
Isoquinoline-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10039091
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
Code produit. 10039091
Marque: Thermo Scientific Maybridge BTB10019CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 25475-67-6
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.177
Clé InChI VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminoisoquinoline, 3-isoquinolinamine, isoquinolin-3-ylamine, isoquinoline, 3-amino, 3-isoquinolylamine, isoquinoline-3-amine, chembl61743, 2h-isoquinolin-3-imine, isoquinolin-3-imine, zlchem 309
CID PubChem 311869
Nom IUPAC Isoquinoline-3-amine
SMILES C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoquinolin-3-amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté 97%