Learn More
Isorhamnetin-3-O-glucoside, MedChemExpress
Code produit. 16431508
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Code produit. 16431508
Marque: Medchem Express HYN0777
MedChemExpress Isorhamnetin-3-O-glucoside, a natural compound widely contained in many vegetables and rice, could be metabolized in intestinal microbiota after digestion.
Isorhamnetin-3-O-glucoside, a natural compound widely contained in many vegetables and rice, could be metabolized in intestinal microbiota after digestion.
Spécification
Nom chimique ou matériau Isorhamnetin-3-O-glucoside
CAS 5041-82-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22O12
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (522.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO)=C(C3=CC(OC)=C(O)C=C3)OC4=CC(O)=CC(O)=C14
Poids moléculaire (g/mol) 478.4
Poids de la formule 478.4
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.