Learn More
2-nitrate d'isosorbide, Mikromol™
Description
2-nitrate d'isosorbide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isosorbide 2-Nitrate |
| CAS | 16106-20-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Isosorbide 2-Nitrate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H9 N O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Isosorbide Dinitrate, Diluted Imp. B (EP), Isosorbide Mononitrate Imp. C (EP), Diluted Isosorbide Mononitrate USP Related Compound A, Diluted Isosorbide Mononitrate USP RC A, Isosorbide 2-Nitrate, Isosorbide Dinitrate Imp. B (EP), Diluted Isosorbide Mononitrate Related Compound A, Isosorbide Dinitrate Impurity B, Isosorbide Mononitrate Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | [(3R,3aR,6S,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexohydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] À base de |
| Afficher plus |