Learn More
Isosorbide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10096343 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10096343 500 g Flacon en verre 500g
10103401 5 g Flacon en verre 5g
10153491 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10096343 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 351915000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 652-67-5 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 652-67-5
Formule moléculaire C6H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Numéro MDL MFCD00064827
Clé InChI KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N
Synonyme isosorbide, isobide, devicoran, hydronol, ismotic, sorbid, +-d-isosorbide, vascardin dinitrate, 3r,3ar,6s,6ar-hexahydrofuro 3,2-b furan-3,6-diol, 1,4-dianhydrosorbitol
CID PubChem 12597
Nom IUPAC (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-héxahydrofuro[3,2-b]furane-3,6-diol
SMILES C1C(C2C(O1)C(CO2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isosorbide
Point de fusion 56.0°C to 62.0°C
Couleur Beige ou blanc à jaune
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Cristaux, solide cristallin ou masse cristalline
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Merck Index 15, 5270
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 98%