Learn More
Isosorbide, Mikromol™
Code produit 17958514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17958514 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17958514 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0126.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Isosorbide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isosorbide
CAS 652-67-5
Noms d’analytes ou de composants Isosorbide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H10 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Isosorbide
Formule InChI InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-9-6-4(8)2-10-5(3)6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](O)CO[C@H]12
Nom IUPAC (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-héxahydrofuro[3,2-b]furane-3,6-diol
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Quantité 500 mg
Poids de la formule 146,0579 g/mol