Learn More
Mononitrate d'isosorbide 1,0 mg/ml dans du diméthylsulfoxyde, LoGiCal
Code produit 30464209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464209 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464209 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0502.0029
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isosorbide Mononitrate
CAS 16051-77-7
Noms d’analytes ou de composants Isosorbide Mononitrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H9 N O6
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Isosorbide Dinitrate, Diluted Imp. C (EP), Isosorbide Mononitrate, Isosorbide Dinitrate Imp. C (EP), Isosorbide 5-Nitrate, 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate, D-1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate, Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., AHR 4698, BM 22-145, Conpin, Conpin Retardkaps, Corangin, Corangin SR, Dilavenil, Duride, Elan, Elantan, Elantan Long, Elantan Retard, Geomatrix, IS 5MN, ISMN, Imdur, Imdur 60, Imdur Durules, Imodur, Imtrate, Ismexin, Ismo, Ismo 20, Ismox, Isomon, Isomonat, Isomonit, Isopen 20, Isosorbide 5-mononitrate, Isosorbide 5-nitrate, Isosorbide mononitrate, Iturol, Medocor, Momo Mack, Monicor, Monis, Monit, Monit 20, Monizid, Mono Corax, Mono Corax Retard, Mono-Cedocard, Mono-Mack, Mono-Sanorania, Monoclair, Monocord 20, Monocord 40, Monocord 50SR, Monodur Durules, Monoket, Monoket OD, Monoket Retard, Monolong, Monolong 40, Monolong 60, Mononit, Mononit 20, Mononit 40, Mononit Retard 50, Monopront, Monosorb, Monosorbitrate, Monosordil, Monotrate, Monovas, Multitab, Nitramin, Olicard, Ormox, Pentacard, Pentacard 20, Vasotrate, Isosorbide Dinitrate Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Type de solution Solution unique
SMILES O[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate
Solvent or Matrix Diméthylsulfoxyde
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 191.14
Quantité 1 mL
Poids de la formule 191,043 g/mol