Learn More
Isosorbide mononitrate, 98+%, Thermo Scientific™
A coronary vasodilator that does not require hepatic biotransformation
249.00€ - 534.03€
Identifiants chimiques
| CAS | 16051-77-7 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C6H9NO6 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.139 |
| Numéro MDL | MFCD00143462 |
| Clé InChI | YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N |
| Synonyme | isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate |
| CID PubChem | 27661 |
| ChEBI | CHEBI:6062 |
| Nom IUPAC | [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate |
| SMILES | C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15405859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63674.09 |
10g |
254.00€ 249.00€ / 10g Économisez 5.00€ 1% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15415859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63674.14 |
25g |
545.00€ 534.03€ / 25g Économisez 10.97€ 2% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| 16051-77-7 | |
| 191.139 | |
| YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N | |
| 27661 | |
| [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate |
| C6H9NO6 | |
| MFCD00143462 | |
| isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate | |
| CHEBI:6062 | |
| C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O |
Spécification
| Isosorbide mononitrate | |
| C6H9NO6 | |
| UN3251 | |
| isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate | |
| C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O | |
| 191.139 | |
| CHEBI:6062 | |
| ≥98% |
| 16051-77-7 | |
| MFCD00143462 | |
| 14,5225 | |
| YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N | |
| [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate | |
| 27661 | |
| 191.14 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H228-H302
Flammable solid.
Harmful if swallowed.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ISOSORBIDE-5-MONONITRATE
missing translation for 'einecsNumber' : 240-197-2
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ4386500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures