Learn More
Mononitrate d'isosorbide, Mikromol™
Description
Mononitrate d'isosorbide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isosorbide Mononitrate |
| CAS | 16051-77-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Isosorbide Mononitrate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H9 N O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Isosorbide Dinitrate, Diluted Imp. C (EP), Isosorbide Mononitrate, Isosorbide Dinitrate Imp. C (EP), Isosorbide 5-Nitrate, 1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate, D-1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate, Furo[3,2-b]furan, D-glucitol deriv., AHR 4698, BM 22-145, Conpin, Conpin Retardkaps, Corangin, Corangin SR, Dilavenil, Duride, Elan, Elantan, Elantan Long, Elantan Retard, Geomatrix, IS 5MN, ISMN, Imdur, Imdur 60, Imdur Durules, Imodur, Imtrate, Ismexin, Ismo, Ismo 20, Ismox, Isomon, Isomonat, Isomonit, Isopen 20, Isosorbide 5-mononitrate, Isosorbide 5-nitrate, Isosorbide mononitrate, Iturol, Medocor, Momo Mack, Monicor, Monis, Monit, Monit 20, Monizid, Mono Corax, Mono Corax Retard, Mono-Cedocard, Mono-Mack, Mono-Sanorania, Monoclair, Monocord 20, Monocord 40, Monocord 50SR, Monodur Durules, Monoket, Monoket OD, Monoket Retard, Monolong, Monolong 40, Monolong 60, Mononit, Mononit 20, Mononit 40, Mononit Retard 50, Monopront, Monosorb, Monosorbitrate, Monosordil, Monotrate, Monovas, Multitab, Nitramin, Olicard, Ormox, Pentacard, Pentacard 20, Vasotrate, Isosorbide Dinitrate Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexohydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] peptide |
| Afficher plus |