Learn More
Fisherbrand™ Incubateur CO22 Isotemp
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Capteur IR
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Des éléments chauffants haute performance efficaces entourent la chambre pour une répartition uniforme de la température
- Débit d’air doux assisté par ventilateur conçu pour une répartition uniforme de la température, du CO2 et de l’humidité
- Le cycle de décontamination haute température à 90°C simplifie le nettoyage car aucun autoclavage ni produit chimique n’est requis
- Le cycle élimine la variabilité de la désinfection et a prouvé son efficacité contre une large gamme de contaminants, notamment les bactéries, les moisissures, les spores fongiques et les mycoplasmes, éliminant la variabilité de la désinfection
- Des capteurs de CO2 sont placés directement dans la chambre pour un contrôle précis. Inclut un large choix de technologies de capteurs de CO2.
- Conductivité thermique (CT) pour une surveillance précise et fiable de longue durée
- Infrarouge (IR) pour un fonctionnement indépendant et une surveillance à distance précise
Spécification
Spécification
| Sorties de données | RS232 |
| Capacité (métrique) | 150 L |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Plage de concentrations en CO2 | 1 à 20% |
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
| Humidité relative | < 90 % à 37°C |
| Plage de températures (métrique) | 0.3°C au-dessus de la température ambiante à 55°C |
| Type | Incubateur à CO2 |
| Source d’humidité | Réservoir sans cuve de 3 L |
| Ports | Standard |
| Afficher plus |