Learn More
Fisherbrand™ Incubateur CO22 Isotemp
Code produit. p-9510004 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Capteur IR
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15660667
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
  • Des éléments chauffants haute performance efficaces entourent la chambre pour une répartition uniforme de la température
  • Débit d’air doux assisté par ventilateur conçu pour une répartition uniforme de la température, du CO2 et de l’humidité
  • Le cycle de décontamination haute température à 90°C simplifie le nettoyage car aucun autoclavage ni produit chimique n’est requis
  • Le cycle élimine la variabilité de la désinfection et a prouvé son efficacité contre une large gamme de contaminants, notamment les bactéries, les moisissures, les spores fongiques et les mycoplasmes, éliminant la variabilité de la désinfection
  • Des capteurs de CO2 sont placés directement dans la chambre pour un contrôle précis. Inclut un large choix de technologies de capteurs de CO2.  
    • Conductivité thermique (CT) pour une surveillance précise et fiable de longue durée
    • Infrarouge (IR) pour un fonctionnement indépendant et une surveillance à distance précise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sorties de données RS232
Capacité (métrique) 150 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Plage de concentrations en CO2 1 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Humidité relative < 90 % à 37°C
Plage de températures (métrique) 0.3°C au-dessus de la température ambiante à 55°C
Type Incubateur à CO2
Source d’humidité Réservoir sans cuve de 3 L
Ports Standard
Dimensions (P x l x H) intérieures 53 x 47 x 60.7 cm
Largeur (métrique) 63.7cm
Largeur (métrique) intérieure 47cm
Hauteur (métrique) 86.7cm
Hauteur (métrique) intérieure 60.7cm
Profondeur (métrique) intérieure 53 cm
Poids (métrique) 70 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 / 60 Hz