Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants Isotemp™ : modèle 6200 H24
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le circuit standard de protection contre la surchauffe est sélectionnable par l’utilisateur afin de garantir que les températures d’utilisation ne dépassent pas les valeurs du point de consigne
- Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
- Format compact qui optimise l’espace de la paillasse
- Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d’alimentation et de retour
- Couvercle de zone de travail incluse sur tous les bains chauffants
- Bains chauffants en acier inox de haute qualité
- Tous les drains des bains sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
Spécification
Spécification
| Type de pompe | Aspirante et foulante |
| Gamme de températures | de 10°C à 200°C |
| Capacité de chauffage | 2000 W |
| Modèle | 6200 H24 |
| Dimensions (L x l x H) | 56,13 x 36,32 x 414 cm |
| Poids (métrique) | 16,8 kg |
| Alimentation électrique | 230 V 50 Hz |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |