Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants Isotemp™ : modèle 6200 H7
Code produit. p-8370004 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11306681
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.
Le circuit standard de protection contre la surchauffe est sélectionnable par l’utilisateur afin de garantir que les températures d’utilisation ne dépassent pas les valeurs du point de consigne
  • Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
  • Format compact qui optimise l’espace de la paillasse
  • Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d’alimentation et de retour
  • Couvercle de zone de travail inclus pour tous les bains chauffants
  • Bains en acier inox de haute qualité
  • Tous les dispositifs d’évacuation sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5,1 à 6,5 L
Type de pompe Aspirante et foulante
Gamme de températures de 10°C à 200°C
Longueur (métrique) 363,2 mm
Largeur (métrique) 215,9 mm
Hauteur (métrique) 414 mm
Poids (métrique) 10,9 kg
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz