Learn More
Fisherbrand™ Congélateur-coffre ULT de série Isotemp IUE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
85 l
360 L
566 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le Centre d’information H-drive (HIC) associe une température facile à lire à des boutons tactiles capacitifs simples dans un écran de 2,12 cm
- Trois capacités (85, 360 et 566 L) pour répondre à une variété de besoins de stockage et de spécifications d’encombrement du laboratoire
- Confort amélioré pour le client grâce à une nouvelle poignée ergonomique, un écran à contraste élevé facile à lire et un espace de travail supplémentaire pratique
- Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks Thermo Scientific™ pour boîtes, microplaques, Thermo Scientific™ Matrix™ et tubes Nunc™ Cryobank™
- Fonctions de sécurité comprenant des réglages d’alarme et des portes verrouillables
- Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante
- Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse de polyuréthane avec des agents de soufflage à zéro potentiel de réchauffement climatique assurent la conformité de cette série à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes en matière de gaz fluorés de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres normes environnementales
Spécification
Spécification
| Type | Congélateur-coffre ULT |
| Capacité (métrique) | 85 l |
| Gamme de températures | -50°C à -86°C |
| Modèle de porte | Solide horizontal |
| No. of Doors | 1 |
| Matériau de la hotte | Acier laminé à froid |
| Isolation | Mousse en polyuréthane |
| Intérieur | Acier inoxydable |
| Finition externe | Acier peint |
| Certifications/Conformité | UL, CE, UL, CE |
| Afficher plus |