Learn More
Camping Gaz™ Refroidisseur de 10 L extrême isotherme
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Garantie de 30 ans
- Maintient le contenu au frais pendant 17 heures maximum.
- Coque externe robuste
- Isolation de haute qualité
- Joint étanche à l’air intégré
- La poignée de verrouillage du couvercle garantit un joint correct et sécurise les éléments à l’intérieur.
Spécification
Spécification
| Poids (métrique) | 1,4 kg |
| Conception | Traditionnel, avec poignée de verrouillage du couvercle |
| Type | Refroidisseur |
| Capacité (métrique) | 10 l |