Learn More
KGW Isotherm™ Couvercle isolant isotherme
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
800 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| À utiliser avec (application) | Applications flexibles en laboratoire |
| À utiliser avec (équipement) | Récipient Dewar ; bouchons de type 3 |
| Nb par paquet | 1 |
| Type de produit | Couvercle isolant |