Learn More
Eppendorf™ Kit de démarrage IsoTherm™
Code produit. 10160231 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5/2,0 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10160231
Marque: Eppendorf™ 3880001018
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Peut contenir jusqu’à 24 microtubes. Le système IsoTherm-System est le système idéal pour refroidir vos échantillons en toute sécurité dans des formats de tubes de 0,5 ml ou 1,5 ml/2,0 ml à -21°C ou 0°C, tout au long de votre travail de laboratoire.
  • IsoPack™ (bloc réfrigérant) blanc pour 0°C et bleu pour -21°C, refroidi à une température de réfrigération dans le compartiment de congélation
  • Durées isothermes de >6 h (0°C, blanc) et >3 h (-21°C, bleu)
  • Plus de bains de glace fondante (danger de contamination)
  • Tous les composants du système peuvent être utilisés séparément
  • Les racks sont empilables, autoclavables, marquables, flottables et peuvent être centrifugés dans un rotor à plaques de microtitration
  • Conçu spécialement pour assurer un refroidissement optimal et constant des échantillons à -21°C ou 0°C pendant plusieurs heures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit de démarrage IsoTherm
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,5/2,0 ml