Learn More
Chlorhydrate d'isothipendyle, LoGiCal
Code produit 30462243
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462243 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462243 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1009.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isothipendyl Hydrochloride
CAS 1225-60-1
Noms d’analytes ou de composants Isothipendyl Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H19 N3 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Andantol, Andanton, Isothipendyl hydrochloride, Isothipendyl monohydrochloride, NSC 169186, Nilergex, Theruhistin, Isothipendyl Hydrochloride, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,alpha-trimethyl-, monohydrochloride (9CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,alpha-trimethyl-, hydrochloride (1:1)
Formule InChI InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3cccnc13)N(C)C
Nom IUPAC N,N-diméthyl-1-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-ylpropan-2-amine;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 321.87
Quantité 10 mg
Poids de la formule 321.1066 g/mol