Learn More
Chlorhydrate d'isothipendyle, Mikromol™
Description
chlorhydrate d'isothipendyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isothipendyl Hydrochloride |
| CAS | 1225-60-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Isothipendyl Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H19 N3 S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Andantol, Andanton, Isothipendyl hydrochloride, Isothipendyl monohydrochloride, NSC 169186, Nilergex, Theruhistin, Isothipendyl Hydrochloride, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,alpha-trimethyl-, monohydrochloride (9CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,alpha-trimethyl-, hydrochloride (1:1) |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3cccnc13)N(C)C |
| Nom IUPAC | N,N-dimetil-1-pirido[3,2-b][1,4]benzotiazin-10-ilpropan-2-amina;clorhidrato |
| Afficher plus |