Learn More
acide isovalérique, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isovaleric Acid |
| CAS | 503-74-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Isovaleric Acid |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Formule moléculaire | C5 H10 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(C)CC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-méthylbutanoïque ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.13 |
| Afficher plus |