Learn More
Chlorure d’isoxazole-5-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022041
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité
11437576 1 g
11447576 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11437576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14625.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62348-13-4 | C4H2ClNO2 | 131.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62348-13-4
Formule moléculaire C4H2ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.52
Numéro MDL MFCD00067868
Clé InChI NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ci
CID PubChem 2736707
Nom IUPAC chlorure de 1,2-oxazole-5-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=CC=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxazole-5-carbonyl chloride
Point d’ébullition 167°C to 168°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 4375023
Poids de la formule 131.52
Pourcentage de pureté 97%