Learn More
Isradipine, Mikromol™
Code produit 18062500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18062500 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18062500 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0466.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Isradipine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isradipine
CAS 75695-93-1
Noms d’analytes ou de composants Isradipine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H21 N3 O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Isradipine, Methyl 1-methylethyl (4RS)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C)C
Nom IUPAC 3-O-méthyl 5-O-propan-2-yl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-diméthyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 371.39
Quantité 250 mg
Poids de la formule 371,1481 g/mol