Learn More
Neuation Technologies Pvt. Ltd. Agitateur à plaque chauffante magnétique multiposition iStir HP, température ambiante à 120°C, acier inox avec feuille de silicone
Code produit. 15948840
Click to view available options
Type de bouchon:
UE / UK
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15948840
Marque: Neuation Technologies Pvt. Ltd. MS201100 EU/UK/AU
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage d’agitation : 300 à 1500 tr/min ; Forme : Rectangle ; Taille : 18 x 4,6 po ; Type de prise : Type UE/Royaume-Uni
  • Moteur BLDC
  • Surface SS avec tapis antidérapant
  • Mode pulsé
  • Contrôle par microprocesseur
  • Indice IP 42
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable avec feuille de silicone
Tension 220 V
Description Agitateur à plaque chauffante à 5 positions
Fonctions de sécurité Indice IP 42
Poids à l’expédition (impériale) 3 kg
Poids à l’expédition (métrique) 3 kg
Fonctions d’agitation Mode pulsé
Matériau du corps Métal
Alimentation électrique 400 W
Type de contrôleur Numérique
À utiliser avec (équipement) Récipients en verre
Modèle HP 5M
Caractéristiques de la semelle Mode pulsé, contrôlé par microprocesseur, indice IP 42
Longueur (impériale) 22.2 in.
Dimensions 18 x 4,6 in
Hauteur (métrique) 75 mm
max. (métrique) Température ambiante à 120°C
Température ambiante 5°C à 40°C
Hauteur (impériale) 3 in
Fréquence 50/60 Hz
Ampérage 1,7 A
Longueur (métrique) 565 mm
Puissance 400 w
Poids (impériale) 6.6 lb.
Poids (métrique) 3 kg
Type Agitateur
Forme Rectangle
Type de bouchon UE / UK
Nbre de positions 5
Taille max. du récipient 0,4 L
Plage d’agitation 300 à 1 500 tr/min