Learn More
Acide itaconique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Itaconic acid is used in the preparation of acrylonitrile-butadiene-styrene and acrylate latexes. It is also used to prepare poly-itaconic acid, resins biofuel components and ionomer cements. It finds application in the textile, chemical and pharmaceutical industries. It is also used as an additive in fibers and ion exchange resins to increase abrasion, waterproofing, physical resistance, dying affinity and better duration. Further, it acts as a co-monomer used in the preparation of acrylic fibers and rubbers, reinforced glass fiber, artificial diamonds and lens. In addition to this, it acts as a binder and sizing agent in non-weaving fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide itaconique est utilisé dans la préparation d’acrylonitrile-butadiène-styrène et de latex acrylate. Il est également utilisé pour préparer des acides poly-itaconiques, des résines à base de composants de biocarburants et des ciments ionomères. Il est utilisé dans les industries du textile, de la chimie et de l’industrie pharmaceutique. Il est également utilisé comme additif dans les fibres et les résines échangeuses d’ions pour augmenter l’abrasion, l’étanchéité, la résistance physique, l’affinité tinctoriale et offrir une durée supérieure. De plus, il agit comme un co-monomère utilisé dans la préparation de fibres acryliques et de caoutchoucs, de fibres de verre renforcées, de diamants artificiels et de lentilles. En outre, il agit comme liant et agent d’encollage pour les fibres non tissées.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone, le méthanol, l’hexane et l’éthanol. Légèrement soluble dans le benzène, le chloroforme, le disulfure de carbone et l’éther de pétrole.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Itaconic acid |
| Point de fusion | 165°C to 169°C |
| Densité | 1.63 |
| Point d’ébullition | 268°C |
| Quantité | 1000 g |
| Beilstein | 1759501 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,5242 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,acetone,methanol,hexane and ethanol. Slightly soluble in benzene,chloroform,carbon disulfide and petroleum ether. |
| Poids de la formule | 130.1 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Itaconic acid
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Itaconic acid