Learn More
Acide itaconique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453027 250 g 250g
11443027 1000 g 1000g
11463027 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15566.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 97-65-4 | C5H6O4 | 130.099 g/mol
Itaconic acid is used in the preparation of acrylonitrile-butadiene-styrene and acrylate latexes. It is also used to prepare poly-itaconic acid, resins biofuel components and ionomer cements. It finds application in the textile, chemical and pharmaceutical industries. It is also used as an additive in fibers and ion exchange resins to increase abrasion, waterproofing, physical resistance, dying affinity and better duration. Further, it acts as a co-monomer used in the preparation of acrylic fibers and rubbers, reinforced glass fiber, artificial diamonds and lens. In addition to this, it acts as a binder and sizing agent in non-weaving fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide itaconique est utilisé dans la préparation d’acrylonitrile-butadiène-styrène et de latex acrylate. Il est également utilisé pour préparer des acides poly-itaconiques, des résines à base de composants de biocarburants et des ciments ionomères. Il est utilisé dans les industries du textile, de la chimie et de l’industrie pharmaceutique. Il est également utilisé comme additif dans les fibres et les résines échangeuses d’ions pour augmenter l’abrasion, l’étanchéité, la résistance physique, l’affinité tinctoriale et offrir une durée supérieure. De plus, il agit comme un co-monomère utilisé dans la préparation de fibres acryliques et de caoutchoucs, de fibres de verre renforcées, de diamants artificiels et de lentilles. En outre, il agit comme liant et agent d’encollage pour les fibres non tissées.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone, le méthanol, l’hexane et l’éthanol. Légèrement soluble dans le benzène, le chloroforme, le disulfure de carbone et l’éther de pétrole.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-65-4
Formule moléculaire C5H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 130.099
Numéro MDL MFCD00004260
Clé InChI LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acid
CID PubChem 811
ChEBI CHEBI:30838
Nom IUPAC Acide2-méthylidènebutanedioïque
SMILES C=C(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Itaconic acid
Point de fusion 165°C to 169°C
Densité 1.63
Point d’ébullition 268°C
Quantité 250 g
Beilstein 1759501
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,5242
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,methanol,hexane and ethanol. Slightly soluble in benzene,chloroform,carbon disulfide and petroleum ether.
Poids de la formule 130.1
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Itaconic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Itaconic acid