missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Itanapraced, MedChemExpress

Code produit. 16458657
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16458657

Marque: Medchem Express HY14399

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Itanapraced (CHF5074) is a novel γ-secretase modulator, reduces Aβ42 and Aβ40 secretion, with an IC50 of 3.6 and 18.4 μM, respectively.

Itanapraced (CHF5074) is a novel γ-secretase modulator, reduces Aβ42 and Aβ40 secretion, with an IC50 of 3.6 and 18.4 μM, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Itanapraced
CAS 749269-83-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H11Cl2FO2
Quantité 5 mg
Synonyme CHF5074 CSP-1103
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (307.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1(CC1)C(C=C2)=CC(F)=C2C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 325.16
Poids de la formule 325.16
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis