Learn More
Itanapraced, MedChemExpress
Code produit. 16496048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16496048
Marque: Medchem Express HY14399
MedChemExpress Itanapraced (CHF5074) is a novel γ-secretase modulator, reduces Aβ42 and Aβ40 secretion, with an IC50 of 3.6 and 18.4 μM, respectively.
Itanapraced (CHF5074) is a novel γ-secretase modulator, reduces Aβ42 and Aβ40 secretion, with an IC50 of 3.6 and 18.4 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Itanapraced
CAS 749269-83-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H11Cl2FO2
Quantité 10 mg
Synonyme CHF5074 CSP-1103
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (307.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1(CC1)C(C=C2)=CC(F)=C2C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 325.16
Poids de la formule 325.16
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.