Learn More
Bandelette de test de chlore combiné Micro DPD-3 eXact™ ITS Thorsten Betzel™
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
Conditionnement:
100 pièces
Description
Réactifs pour Photomètre eXact™ Micro
• Brome (DPD-1)
• Brome (DPD-1)
Informations sur la commande
À utiliser avec les applications suivantes
Spécification
Spécification
| Format | Bandelette de test |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les tests résidentiels, commerciaux et municipaux |
| Quantité | 100/paquet |
| Heure du test | 20 sec |
| Type | Bandelette de test de chlore combiné Micro DPD-3 eXact |