Learn More
Bandelette de test de contrôle du mercure ITS Thorsten Betzel™ SenSafe™
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
Description
Bandelette semi-quantitative
• Analyse colorimétrique simple et rapide
• Précision accrue dans les gammes basses
• Boîte de 50 bandelettes 8 x 75mm dont la couleur varie en fonction de la concentration de l'ion
• Lecture du résultat par comparaison avec une échelle de couleur imprimée sur la boîte
• Bandelette Waterworks
• Le réactif est imprégné sur un pad au bout de la languette
• Lecture directe en ppm (mg/l) ou ppb (μg/l)
• Bandelette Sensafe
• Le réactif est imprégné sur une membrane fixée sur la languette
• L'échantillon traverse la membrane, la réaction est plus rapide et le changement de couleur plus facile à évaluer
• Bandelette
• Analyse colorimétrique simple et rapide
• Précision accrue dans les gammes basses
• Boîte de 50 bandelettes 8 x 75mm dont la couleur varie en fonction de la concentration de l'ion
• Lecture du résultat par comparaison avec une échelle de couleur imprimée sur la boîte
• Bandelette Waterworks
• Le réactif est imprégné sur un pad au bout de la languette
• Lecture directe en ppm (mg/l) ou ppb (μg/l)
• Bandelette Sensafe
• Le réactif est imprégné sur une membrane fixée sur la languette
• L'échantillon traverse la membrane, la réaction est plus rapide et le changement de couleur plus facile à évaluer
• Bandelette
Informations sur la commande
À utiliser avec l’équipement suivant
Spécification
Spécification
| Format | Bandelette de test |
| À utiliser avec (application) | Pour les tests de qualité de l’eau, il s’agit d’une méthode rapide et facile à tester pour des niveaux élevés de mercure |
| Quantité | 50/boîte |
| Heure du test | 2 min 30 s |
| Type | Bandelette de test de contrôle du mercure SenSafe |