Learn More
ITX3, MedChemExpress
Code produit. 16489647
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16489647
Marque: Medchem Express HY16663
MedChemExpress ITX3 is a specific and nontoxic inhibitor of the TrioN (N-terminal GEF domain of the multidomain Trio protein) with IC50 of 76 uM; inhibits TrioN-stimulated RhoG exchange in vitro.
ITX3 is a specific and nontoxic inhibitor of the TrioN (N-terminal GEF domain of the multidomain Trio protein) with IC50 of 76 uM
Spécification
Nom chimique ou matériau ITX3
CAS 347323-96-0
Couleur Light Green
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H17N3OS
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 2 mg/mL (5.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(/C1=C\C2=C(C)N(C(C)=C2)C3=CC=CC=C3)N4C(S1)=NC5=CC=CC=C45
Poids moléculaire (g/mol) 371.45
Poids de la formule 371.45
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.