missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ivabradine hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16494257
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16494257

Marque: Medchem Express HYB0162A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Ivabradine hydrochloride is a potent and orally active HCN (hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated) channel blocker that inhibits the cardiac pacemaker current (If). Ivabradine hydrochloride reduces dose-dependently heart rate without modification of blood pressure. Ivabradine hydrochloride shows anticonvulsant, anti-ischaemic and anti-anginal activity.

Ivabradine hydrochloride is a potent and orally active HCN (hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated) channel blocker that inhibits the cardiac pacemaker current (If). Ivabradine hydrochloride reduces dose-dependently heart rate without modification of blood pressure. Ivabradine hydrochloride shows anticonvulsant, anti-ischaemic and anti-anginal activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Ivabradine hydrochloride
CAS 148849-67-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H37ClN2O5
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (99.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (49.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCCN(C[C@@H]2C3=CC(OC)=C(OC)C=C3C2)C)CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 505.05
Poids de la formule 505.05
Pourcentage de pureté 99.61%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis