Learn More
Ivermectine, ≥ 95 %, MP Biomedicals™
Code produit. p-4521065 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Artikelnummer. 11412651
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals 0219600991
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
L’ivermectine est un agent parasitaire à large spectre. L’ivermectine est un antiobiotique macrolide et un dérivé semi-synthétique de l’avermectine B1a et B1b
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70288-86-7
Formule moléculaire C48H74O14
Poids moléculaire (g/mol) 875.106
Numéro MDL MFCD00869511
Clé InChI AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
Synonyme 22, 23-Dihydroavermectin B1, Hyvermectin
CID PubChem 122172888
SMILES CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Ivermectin
Type Ivermectin
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Blanc ou blanc / jaune
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage ≥95%
Poids de la formule 875.1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ivermectin
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Sicherheitshinweis
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: ivermectin
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt