missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ivosidenib, MedChemExpress

Code produit. 16490088
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16490088

Marque: Medchem Express HY18767

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Ivosidenib (AG-120) is an orally active inhibitor of isocitrate dehydrogenase 1 mutant (mIDH1) enzyme, it exhibits profound d-2-hydroxyglutatrate (2-HG) lowering in vivo. Ivosidenib (AG-120) has the potential for AML therapy due to its acceptable safety profile and clinical activity.

Ivosidenib (AG-120) is an orally active inhibitor of isocitrate dehydrogenase 1 mutant (mIDH1) enzyme, it exhibits profound d-2-hydroxyglutatrate (2-HG) lowering in vivo. Ivosidenib (AG-120) has the potential for AML therapy due to its acceptable safety profile and clinical activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Ivosidenib
CAS 1448347-49-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H22ClF3N6O3
Quantité 5 mg
Synonyme AG-120
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 39 mg/mL (66.90 mM)
SMILES ClC1=C([C@H](N(C2=CC(F)=CN=C2)C([C@H]3N(C4=NC=CC(C#N)=C4)C(CC3)=O)=O)C(NC5CC(F)(F)C5)=O)C=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 582.96
Poids de la formule 582.96
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis