Learn More
Ivosidenib, MedChemExpress
Code produit. 16497618
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16497618
Marque: Medchem Express HY18767
MedChemExpress Ivosidenib (AG-120) is an orally active inhibitor of isocitrate dehydrogenase 1 mutant (mIDH1) enzyme, it exhibits profound d-2-hydroxyglutatrate (2-HG) lowering in vivo. Ivosidenib (AG-120) has the potential for AML therapy due to its acceptable safety profile and clinical activity.
Ivosidenib (AG-120) is an orally active inhibitor of isocitrate dehydrogenase 1 mutant (mIDH1) enzyme, it exhibits profound d-2-hydroxyglutatrate (2-HG) lowering in vivo. Ivosidenib (AG-120) has the potential for AML therapy due to its acceptable safety profile and clinical activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ivosidenib
CAS 1448347-49-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H22ClF3N6O3
Quantité 10 mg
Synonyme AG-120
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 39 mg/mL (66.90 mM)
SMILES ClC1=C([C@H](N(C2=CC(F)=CN=C2)C([C@H]3N(C4=NC=CC(C#N)=C4)C(CC3)=O)=O)C(NC5CC(F)(F)C5)=O)C=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 582.96
Poids de la formule 582.96
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.