Learn More
Ixazomib citrate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Description
Ixazomib citrate (MLN9708) is a reversible inhibitor of the chymotrypsin-like proteolytic β5 site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM and a Ki of 0.93 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Ixazomib citrate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1239908-20-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H23BCl2N2O9 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | MLN9708 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (483.45 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido