Learn More
GPE Scientific™ Robinets en ligne J Young, à filetage rapide
Click to view available options
Alésage de bouchon:
Robinet d’arrêt :6 mm
Robinet d’arrêt :8 mm
Robinet d’arrêt :10 mm
Unit Size:
1 pièce
Description
- Robinet en ligne
- Disponible en plusieurs tailles de robinet d’arrêt
- À filetage rapide
- Disponible avec différents diamètres de bras latéraux
Specifications
Specifications
| Type | Robinet en ligne J Young, à filetage rapide |
| Alésage de bouchon | Robinet d’arrêt :6 mm |
| Diamètre (métrique) du bras latéral | Dia. int. :6 mm, dia. ext. :9 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction