Learn More
GPE Scientific™ Vanne aiguille avec robinet à joint torique J Young
Click to view available options
Alésage de bouchon:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
9 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La vanne aiguille intègre un piston en PTFE scellé comme robinet à joint torique avec un point d’arrêt à aiguille en PTFE.
- Les calibrages sur le corps indiquent le débit pour vous permettre de répéter les processus.
- Comprend un bras latéral unique
- Disponible avec différentes tailles de bras latéraux
Spécification
Spécification
| Type | Robinet à pointeau avec bras latéral |
| Alésage de bouchon | 2 mm |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre (métrique) du bras latéral | Dia. int. :Capillaire de 2 mm, dia. ext. :6 mm |
| Contenu | Piston en PTFE |