Learn More
GPE Scientific™ Flacon J Young Schlenk, fond rond avec clé en verre et prise
Code produit. p-7147077
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15884894
Marque: GPE Scientific™ SRG/25
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon J Young Schlenk, fond rond avec clé en verre et prise GPE Scientific™, est spécialement conçu pour une utilisation avec les lignes Schlenk et les collecteurs à vide, et est disponible en différentes capacités.
  • Comprend une clé en verre et une prise
  • Disponibles en diverses capacités
  • Disponible avec différentes tailles de joints
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Comprend Clé et prise en verre
Type de produit Flacon Schlenk
Raccord manchonné Taille du joint : 14
Forme du fond Rond