Learn More
KleenGuard™ Gants de forme anatomique KleenGuard™
Description
- EPI de catégorie 3
- Longueur accrue pour la protection du poignet et de la partie basse de l'avant-bras, permettant ainsi l'immersion totale.
- Texture sableuse au niveau de l'extrémité des doigts et des paumes pour une meilleure préhension à l'état humide et sec
- Résistance à l'abrasion (4)
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Finger Thickness (English) | 22 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.558 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 21.7 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.55 mm |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 9 |
| Épaisseur (impériale) | 21,7 mil |
| Afficher plus |