Learn More
MedChemExpress JAK2 JH2 Tracer
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (111.40 mM) |
| Poids moléculaire | 747.73 g/mol |
| CAS | 2101955-00-2 |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.