missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human JAK2, GST Tag Recombinant Protein

Code produit. p-7075993
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15478623

Marque: Invitrogen™ PR7820B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Recombinant, Catalytic Domain, Cytoplasmic.

Janus kinase 2 (JAK2) is a protein tyrosine kinase involved in a specific subset of cytokine receptor signaling pathways and is mutated in polycythemia vera. This kinase contains the catalytic domain (JH1) of JAK2. The activation of JAKs can lead to the phosphorylation of STAT (signal transducers and activatiors of transcription) proteins, which dimerize and translocate to the nucleus. Once translocated to the nucleus, the STAT proteins can modify transcription of numerous genes, including interferon-stimulated genes. JAK2 is required for the IFN gamma-receptor complex initiation and JAK1 functions as an amplifier. Some studies have suggested that the role of JAK2 might be performed by Tyk2 and JAK3, if they were positioned correctly within the IFN gamma-receptor complex. Mutations affecting JAK2 can cause Budd-Chiari syndrome, Polycythemia vera, Thrombocythemia 3, myelofibrosis, or Acute myelogenous leukemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion O60674
Concentration See Label
À utiliser avec (application) Kinase Assay
Formule 50mM tris with 50% glycerol, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 150mM NaCl and no preservative; pH 7.5
Identification génétique (Entrez) 3717
Poids moléculaire 66.6 kDa
Nom Human JAK2, GST Tag
Plage de pH 7.5
Méthode de purification Purified
Quantité 100 μg
Conditions de stockage -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
État réglementaire RUO
Alias de gène EC 2.7.10.2; Fd17; JAK 2; JAK2; JAK-2; Janus kinase 2; Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase); JTK 10; JTK10; kinase Jak2; THCYT3; Tyrosine-protein kinase JAK2
Nom usuel JAK2
Symbole de gène(s) JAK2
Famille des kinases JAK Kinase Family
Longueur des protéines 809-1153 +9
Type de produit Protein
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST-tag
Séquence 809-1153 +9
Contenu et stockage -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Groupe de kinases Tyrosine Kinases
Conditions d’expédition Dry Ice
Système d’expression Insect cells
Famille de protéines Kinases & Inhibitors
Forme protéique Recombinant, Catalytic Domain, Cytoplasmic
Forme Liquid
Catégorie de recherche Signal Transduction
Pureté ou qualité 95% by SDS-PAGE
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis