Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert janus B, pur, coloration biologique de haute pureté
Code produit. 10163730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 10163730
Marque: Thermo Scientific Chemicals 191680050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2869-83-2 | C30H31ClN6 | 511.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2869-83-2
Formule moléculaire C30H31ClN6
Poids moléculaire (g/mol) 511.07
Numéro MDL MFCD00011758
Clé InChI XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 11050
CID PubChem 76123
ChEBI CHEBI:21184
Nom IUPAC 8-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]-N,N-diéthyl-10-phénylphénazine-10-ium-2-amine ; chlorure
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[N+](C3=CC=CC=C3)C2=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Janus Green B
Note relative au nom Pure
Teneur en colorant 50% min.
Merck Index 15, 5303
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 511.07
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Noir ou vert brun
Quantité 5 g
Forme physique Poudre