Learn More
Cole-Parmer™ Spectrophotomètres à balayage visible et UV / visible de la série Jenway™ 74 avec connectivité CPLive™
Code produit. 16300032
Click to view available options
Wavelength Range:
198 à 1000 nm
320 à 1000 nm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16300032
Marque: Cole-Parmer™ 8305621
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’un stockage sécurisé basé sur le cloud de vos résultats et protocoles grâce aux spectrophotomètres à balayage visible et UV / visible Jenway 74 avec connectivité CPLive
  • Simplifiez la configuration grâce à l’écran tactile 7 po couleur haute définition et à l’interface simples d’utilisation.
  • Le choix des modes de mesure vous permet de gérer une multitude d’applications.
  • Connectivité simple avec plusieurs ports USB pour stocker des données et connecter l’imprimante.
  • Polyvalent : compatible avec une large gamme d’accessoires interchangeables.
Spécification
Précision de l’absorbance ±0,01 A à 1,000 A
Gamme d’absorbance -0,3 à +2,5 A
Certifications/Conformité CE
Concentration –300 à 9999
Raccordements 2 x USB-A, 1 x USB-B, Ethernet RJ45
Description Spectrophotomètre visible à balayage avec connectivité CPLive™ Cloud
Type de détecteur Photodiode en silicone
Affichage Écran tactile
Dimensions (L x l x H) 50 x 28 x 15,6 cm
Source lumineuse Halogène au tungstène
Bande passante spectrale 5 nm
Type Spectrophotomètre
Tension 100/240 V
Wavelength Range 320 à 1000 nm
Hertz 50/60 Hz
Comprend 10 Go de mémoire
Conception optique Simple
Longueur du trajet optique de 10 à 100 mm
Photometric Accuracy Including Standard Tolerance ±1 %T
Gamme photométrique 0 à 199,9 % T
Lumière parasite < 0,5 % à 340 nm
Précision en longueur d’onde ±2 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±0,5 nm
Afficher plus Afficher moins
Créez un compte gratuit dès maintenant sur CPLive.coleparmer.com pour profiter d’un stockage illimité des données et partager votre travail précieux avec vos collègues de votre laboratoire ou du monde entier.