Learn More
Jenway™ Instruments de mesure de paillasse
Code produit. 12766965
Click to view available options
Sorties:
Analogique et RS-232
Analogique, RS-232 et IrDA
Interface analogique, RS-232, IrDA
Alimentation électrique:
EU, 9 VCA ±10 % à 50/60 Hz
Royaume-Uni, 9 VCA ±10 % à 50/60 Hz
Type de sonde:
ATC
Conductivité
DO2
DO3
Förpackningsstorlek
1 pièce
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12766965
missing translation for 'mfr': Jenway™ 3544008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez cet instrument de mesure polyvalent pour une variété d’applications. Les instruments de mesure de paillasse Jenway™ sont parfaits pour les analyses de routine.
Le 4510 est un conductimètre de paillasse facile à utiliser avec la flexibilité nécessaire pour répondre à la plus large gamme de besoins des utilisateurs. Pour ces applications où une plus grande précision est nécessaire, le 4510 est doté d’une reconnaissance automatique de la conductivité et de la détection du point final. Les options de configuration comprennent la constante de cellule, le coefficient de température et la température de référence. L’instrument peut stocker jusqu’à 32 lectures, qui peuvent également être envoyées à une imprimante ou transférées à un ordinateur via DataWay et l’interface RS232.
  • Affichage simultané de la conductivité ou du TDS et de la température
  • Sélection automatique de la plage pour une meilleure résolution
  • Étalonnage par constante de cellule ou solutions standard
  • Détection automatique des étalons
  • Possibilité de stocker jusqu’à 32 résultats
  • Liaison bidirectionnelle RS232 vers l’imprimante ou le PC
Le 4520 est un conductimètre à haute spécification avec un grand nombre de modes de mesure. L’instrument de mesure de laboratoire 4520 propose des modes de conductivité / de résistivité / de TDS / de salinité et de température et fournit une précision supplémentaire avec un étalonnage de la conductivité à 1, 2 ou 3 points dans la plage de mesure étendue allant du 0 jusqu’à 19,99 s. Le mode “eau pure” dédié garantit une précision optimale pour cette application difficile.
  • Modes de conductivité, de résistivité, de TDS et de salinité
  • Mode d’eau pure spécial pour des mesures de conductivité ultra-faibles
  • Stockage de 500 résultats avec enregistreur de données intégré
  • Liaison de données IR (IrDA) pour la connexion à l’imprimante et liaison RS232 pour la connexion à l’imprimante ou au PC via le logiciel DataWay
Specifications
Sorties Interface analogique, RS-232, IrDA
Précision (TDS) ±0.5 % ± 2 chiffres
Points d’étalonnage 1 à 3
Type d’affichage 1/8 VGA LCD rétro-éclairé
Gamme (conductivité) 0 à 19,99 S
Gamme (TDS) 0 à 1999 g/L
Plage de températures (métrique) 0 à 100 deg.C ATC/manuel
À utiliser avec (application) Mesures de laboratoire extrêmement spécifiques, mesures de conductivité ultra-faible avec mode eau pure
Comprend Sonde de conductivité en verre avec ATC (K=1), support pour électrode et alimentation UK
Type de fonction d’enregistrement l’enregistreur de données intégré stocke 500 relevés
Modèle 4520
Alimentation électrique Royaume-Uni, 9 VCA ±10 % à 50/60 Hz
Type de sonde Conductivité
Type de produit Instrument de mesure de la conductivité / des TDS / de la température
Résolution (conductivité) 0,01 uS à 0,01 S
Résolution (TDS) 0.01 mg/L à 1 g/L
Précision de la température ± 0,5°C
Résolution de la température 0,1°C
Longueur (métrique) 210 mm
Largeur (métrique) 250 mm
Hauteur (métrique) 55 mm
Poids (métrique) 850 g
Tension 9V
Fréquence 50/60 Hz