Learn More
Étalon de conductivité Jenway™ 1413μ S
Code produit 11480499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480499 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11480499 Fournisseur Jenway Code fournisseur 1615659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.70€
    72.44€ / 500mL
    Économisez 6.26€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027