Learn More
Bibby Scientific™ Cuves en plastique pour longueurs d’onde visibles et UV Jenway™
Code produit. p-8012851
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,07 à 1,5 mL
1,5 à 3,0 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11475009
Marque: Bibby Scientific™ 8307038
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gagnez du temps de nettoyage et évitez la contamination croisée grâce aux cuves en plastique jetables. Les cuves en plastique Bibby Scientific™ Jenway™ pour les longueurs d’onde des régions UV et visible sont livrées par boîte de 100.
  • Efficacité et gain de temps
  • Empêche la contamination croisée
Spécification
Type Cuvette
Capacité (métrique) 0,07 à 1,5 mL
Matériau Plastique
Quantité 100/boîte
Longueur du trajet optique 10 mm
À utiliser avec (application) Mesure d’échantillons liquides en spectrophotométrie