Learn More
Chemsplash Surbottes Jet Spray 88 avec semelle antidérapante
Code produit 30058179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M/L
Conditionnement:
100 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058179 M/L 100 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058179 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2746.700.007
Expédition estimée: 09-12-2026
La surbotte Jet Spray Overboot avec coutures étanches type PB(3-B) et semelle antidérapante est fabriquée à partir de Chemsplash Tissu Jet Spray 88 g/m².
Chemsplash Surbotte à jet d'eau avec coutures étanches type PB (3-B)
  • 88 GSM Chemsplash Tissu à pulvérisation de jet
  • Semelle antidérapante et Anti-Static Bandes
  • Faible peluchage
  • Haut et chevilles élastiqués
  • Coutures scellées
  • Sans PFAS
Description : Le Chemsplash La surbotte Jet Spray Overboot à coutures étanches type PB (3-B) est fabriquée en tissu 88 g/m². Chemsplash Tissu Jet Spray. Il est très résistant aux éclaboussures de produits chimiques et à la poussière, offrant une barrière protectrice efficace. La surbotte est dotée d'une semelle en PVC antidérapante et antistatique, ce qui la rend idéale pour des déplacements sûrs et sécurisés dans des environnements potentiellement dangereux. Le haut et les chevilles élastiqués assurent un maintien sûr, tandis que les coutures étanches offrent une protection supplémentaire. Ce surpresseur est peu pelucheux, contribuant ainsi à maintenir un environnement propre. Le Chemsplash La gamme d'accessoires est conçue pour protéger à la fois celui qui la porte et l'environnement, offrant un confort et une facilité d'utilisation optimaux.
Spécification
Couleur Jaune
Matériau Laminé en polyéthylène
Dimensions M/L
Waterproof Oui
Type de produit Contrôle des environnements contrôlés