Learn More
Chemsplash Surmanche Jet Spray - Coutures étanches et passe-pouce
Description
Chemsplash Jet Spray avec coutures étanches, type surmanche PB(3-B)
- 88GSM Chemsplash Tissu à pulvérisation de jet
- Protection partielle du corps de type PB (3-B)
- Avec des passants pour les pouces
- Faible peluchage
- Élastiqué aux deux extrémités
- 42 cm (16,5 in) Long manche
- Coutures scellées
- Sans PFAS
Description : Le Chemsplash Le Jet Spray avec coutures collées Oversleeve Type PB(3-B) est conçu pour offrir une haute résistance à la perméation chimique, offrant une protection supérieure même contre les produits chimiques les plus corrosifs. Il est fabriqué à partir d'un matériau laminé multicouche en polypropylène/polyéthylène de 90 g/m², très épais, idéal pour protéger celui qui le porte des contaminants présents dans l'environnement, ou inversement. La manche est élastiquée aux deux extrémités et comporte des passants pour les pouces pour plus de confort. Cette surmanche est parfaitement adaptée aux environnements où la protection contre les projections chimiques est primordiale, et elle est conçue pour un confort et une facilité de port optimaux.
Spécification
Spécification
| Dimensions | Universel |
| Type de produit | Manchon protecteur |
| Matériau | Laminé en polyéthylène non tissé, microporeux |
| Couleur | Jaune |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Type de bouchon | Extrémités Éligibles |
| Type de couture | Piqué |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (impériale) | 16,54 in. |
| Afficher plus |